Learn More
Invitrogen™ Actinomycine D
Description
- Agit par interférence avec la synthèse d’ARNm.
- L’actinomycine D est utilisée comme antibiotique sélectif pour les bactéries résistantes, généralement dans une concentration d’environ 1 μg/ml.
- Le produit est fourni sous forme de poudre
- Fabriqué en solution mère à 1 mg/ml dans du DMSO
Analyse cellulaire, structure cellulaire, clonage, nucléus, nucléoles et enveloppe nucléaire, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqués dans des sites conformes aux exigences de fabrication BPFa, certifiés ISO 13485 et homologués par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 μg/ml |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Antibiotique |
| Quantité | 5 mg |
Sécurité et traitement
- Actinomycin D
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: Actinomycin D