Learn More
R&D Systems™ Actinomycin D
Code produit 18732614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18732614 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18732614 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1229/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.40€
    222.60€ / 10mg
    Économisez 25.80€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits RNA polymerase
Actinomycin D is an anti-neoplastic antibiotic. Inhibits RNA polymerase and is a potent inducer of apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Actinomycin D
CAS 50-76-0
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C62H86N12O16
Poids de la formule 1255.43
Type de produit Actinomycin D
Pureté 95%
Poids moléculaire 1255.438