Learn More
Thermo Scientific Chemicals Actinomycine D, 93 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Actinomycin D |
| Type | Actinomycin D |
| Note relative au nom | 93% |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| % min. CAS | 91.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 245.0°C to 252.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Couleur | Rouge |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Actinomycin D
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.