Learn More
Actinomycine D, > 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11477571 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11477571 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11477571 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210465801
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 50-76-0
Formule moléculaire C62H86N12O16
Poids moléculaire (g/mol) 1255.438
Clé InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Synonyme Dactinomycin, Actinomycin-[thr-val-pro-sar-meval]
CID PubChem 131954673
Nom IUPAC 2-amino-4,6-diméthyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tétrazabicyclo[14.3.0]nonadécan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Actinomycin D
Type Actinomycine D
Forme physique Poudre
Quantité 1 mg
Plage de pourcentage du dosage >99%
Poids de la formule 1255.5
Qualité Not Available