Learn More
Actinomycine D (cristaux rouges), Fisher BioReagents
Product Code. 10688203
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
Micro tube en poly
Unit Size:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10688203 5 mg Micro tube en poly 5mg
10285203 10 mg Micro tube en poly 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10688203 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP6065
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Isolée du Streptomyces parvulus
Cet antibiotique est un inhibiteur de transcription largement utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-76-0
Formule moléculaire C62H86N12O16
Poids moléculaire (g/mol) 1255.438
Clé InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
CID PubChem 131954673
Nom IUPAC 2-amino-4,6-diméthyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tétrazabicyclo[14.3.0]nonadécan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Actinomycin-D
Type Actinomycin D
Forme physique Poudre / Solide
Point de fusion 245°C
Coefficient d’extinction Report
Conditionnement Micro tube en poly
Couleur Rouge
Quantité 5 mg
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Merck Index 15, 2797
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol
Poids de la formule 1255.44
Pourcentage de pureté 99.0% min. (HPLC), 98% min. (TLC)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Actinomycin D
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Hazard Statement
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.