Learn More
Actinomycine D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452969 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15452969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60148.#0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’actinomycine D est utilisée comme antibiotique anti-néoplasique. Elle est également utilisée pour inhiber l’ARN polymérase et est un puissant inducteur de l’apoptose. Elle est également utilisée comme antibiotique puissant qui se lie aux étapes GpC de l’ADN. Inhibe l’ARN polymérase amorcée par l’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Actinomycin D
Type Actinomycin D
Forme physique Poudre
CAS 50-76-0
Point de fusion 251°C to 253°C
Couleur Orange au rouge
Quantité 5 mg
Formule moléculaire C62H86N12O16
Numéro MDL MFCD00005033
Numéro UN UN3462
Beilstein 605235
Merck Index 14,2800
Synonyme Dactinomycin; Actinomycin C1
Informations sur la solubilité It is soluble ino 50 mM in DMSO.
Clé InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Nom IUPAC 2-amino-4,6-diméthyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tétrazabicyclo[14.3.0]nonadécan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
Poids moléculaire (g/mol) 1255.438
CID PubChem 131954673
Poids de la formule 1255.4
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Actinomycin D
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Actinomycin D