Learn More
Cytiva Milieu liquide ActiSM
Code produit 15842962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15842962 1 000 mL 1000mL
15825261 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15842962 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31040.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    129.00€ / 1000mL
    Économisez 32.00€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un milieu ADCF défini chimiquement optimisé pour la production de protéines à haut rendement. Destiné à être utilisé avec le milieu ActiPro.
  • Le milieu de culture cellulaire HyClone ActiSM a été formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans les processus de culture cellulaire lors de l’utilisation de lignées cellulaires d’ovaires de hamster chinois (CHO).
  • Le milieu est chimiquement défini, sans composants d’origine animale (ADCF) et optimisé pour la production de protéines à haut rendement.
  • Le milieu ActiSM ne contient aucun facteur de croissance (comme l’insuline), les peptides, les hydrolysats, le rouge de phénol ou le 2-mercaptoéthanol, garantissant ainsi le traitement lot par lot
  • Le milieu ActiSM est destiné à être utilisé en association avec le milieu HyClone ActiPro et les suppléments Cell Boost™ 7a et Cell Boost 7b dans le cadre du système ActiPro de milieux et de suppléments conçus en fonction de l’adaptation et de la production.
  • Le système ActiPro convient à la biofabrication générale avec des lignées cellulaires CHO telles que CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 et CHO-S.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Poloxamère 188
Sans additif Sans glutamine
Quantité 1 000 mL
Format Flacon
Contenu et stockage 2 à 8° C, à l’abri de la lumière