Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ex- ActivArmr™ WorkGuard™)
Code produit 15816942 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
6 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15816942 9 6 paires
15826942 10 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15816942 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 43216090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant durable et confortable pour les applications de soudage
ActivArmr™ Le 43-216 est un gant spécial robuste offrant un niveau élevé de résistance aux éclaboussures de métal en fusion. Idéal pour de nombreuses applications nécessitant une protection thermique, il offre également une durabilité supérieure et une bonne protection contre les coupures, les perforations et les abrasions.
  • Protection thermique pour une large gamme d'applications
    Le ActivArmr™ Le gant 43-216 est certifié comme gant de catégorie III pour la protection contre les hautes températures et est classé avec les niveaux de performance EN 407 413X4X. Cela rend ce gant adapté à un grand nombre d’applications nécessitant une résistance à la chaleur, y compris le soudage, les machines d’exploitation et le travail dans des environnements présentant un risque de chaleur ou d’éclaboussures en fusion.
  • Confort
    Avec une doublure intérieure douce en jersey pour la paume et un poignet en denim de coton, ActivArmr™ Le modèle 43-216 est confortable à porter.
  • Excellente durabilité et protection mécanique
    Fabriqué en cuir résistant à l'usure, ce gant robuste est conçu avec un renfort de paume pour une résistance accrue à l'abrasion.
    Les coutures sont réalisées en fibres d'aramide et renforcées par des morceaux de cuir de vache.
    Cette construction offre une protection mécanique supérieure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Cuir (gants de niveau A/B en cuir refendu de vache de 1,2)
Certifications/Conformité EN407/413X4X, EN388:2016/3243B
Chlorinated Non
Classification Catégorie III
Structure Coupe et couture
Matériau de la manchette Cuir (gants de niveau A/B en cuir refendu de vache de 1,2)
Style de coupe Newton
Description Gant durable et confortable pour les applications de soudage
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
Coating Material Sans revêtement
Couleur Jaune
Cut Resistance Rating Niveau B
Jetable Réutilisable
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Coton, Cuir de vachette
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants de protection mécanique (robustes)
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Température (impériale) max. EN407 = 413341
Temperature (Metric) Max EN407 = 413341
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type de doigt Doigt complet
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Sexe Unisexe
Couleur de manchette de gant Jaune
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Lisse
Couleur de l’ourlet Jaune
Matériau de revêtement Polyester de jersey, denim
Doublure Doublés
Modèle 43-216
Type d’emballage Sachet plastique/boîte en carton
Indice de perforation Niveau 3
Quantité 6 paires/sachet ; 36 paires/carton
Séries Série ActivArmr™
Indice de déchirure 4
Type de pouce Renforcé
Dimensions (L x l) 378 x 130 mm
Longueur (impériale) 378 mm
Largeur (métrique) 130 mm
Poids (métrique) 185 g