Learn More
Ansell Gants de soudage TIG pour peau de chèvre à grain ActivArmr™ 43-217
Tous les produits Ansell ProduitsBeschreibung
- Peau de chèvre à grains complets de qualité supérieure avec coutures renforcées et filetage para-aramide pour prolonger sa durée d’utilisation
- La conception tridimensionnelle du pouce améliore considérablement la dextérité fine pour un contrôle précis du soudage.
- Le prolongement en peau de vache assure également la protection des avant-bras
- Protection contre la chaleur, les flammes, les étincelles et les éclaboussures
- Convient au soudage TIG, ainsi qu’au broyage, au brasage, à la fabrication et à l’entretien de métaux
Spezifikation
Spezifikation
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III |
| Matériau de la manchette | Cuir à peau de vache fractionnée |
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Blanc |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Cuir de chèvre grainé |
| Type de produit | Gants de soudage MIG/TIG |
| Dimensions | 9 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?