Learn More
Ansell™ Gants à résistance moyenne trempés ActivArmr™ 97-011 série 3/4
Code produit 15519210 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15519210 11 6 paires
15509210 10 6 paires
15529210 8 6 paires
15539210 9 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15519210 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 97011110
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protège les travailleurs contre les éléments. Les gants à résistance moyenne trempés aux 3/4 Ansell ActivArmr™ série 97-011 maintiennent vos mains au chaud lorsque vous travaillez dans le froid tout en préservant la respirabilité de l'ensemble du sy
  • Gant industriel à résistance moyenne
  • L’approche à 2 plis maintient vos mains au chaud par temps froid tout en conservant l’ensemble du système aéré
  • La trempe en nitrile 3/4 offre une protection contre les impacts directs du vent, du liquide et du froid
  • Le fini en nitrile sableux garantit une prise en main sécurisée dans plusieurs applications
  • La couche intérieure douce en coton éponge acrylique et le revêtement en nitrile assurent un confort et une dextérité
  • La conception ergonomique garantit un ajustement parfait et réduit la fatigue des mains
  • Le revêtement noir contrastant contre le revêtement orange brillant offre une visibilité supplémentaire dans des conditions de faible ou de mauvaise luminosité
Applications :
  • Chargement de camions et de véhicules
  • Expédition, transport et livraison des produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003
Coating Material Nitrile
Couleur Noir, Orange
Finition externe 3/4 enduit
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Nitrile
Type de produit Gants industriels de résistance moyenne
Dimensions 11
Température (impériale) max. -4 °F
Temperature (Metric) Max -20 °C
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Polyester acrylique
Type d’emballage 12 cartons intérieurs, 6 paires par carton intérieur
Résistant à Coupes
Séries 97-011
Longueur (métrique) 240 à 270 mm