Learn More
Ansell™ Gants isolants électriques ActivArmr™
Code produit 17358182 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
1 paire
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17358182 8 1 paire
17348182 7 1 paire
17368182 9 1 paire
17378182 10 1 paire
17388182 11 1 paire
17398182 12 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17358182 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur RIG0014Y080
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces gants isolants électriques sont conçus de façon ergonomique avec une isolation en caoutchouc naturel pour un ajustement ultime, offrant un confort et des performances tout au long de la journée pour la sécurité et la protection des électriciens.
  • Les gants isolants électriques sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel à l’aide d’un processus de trempage respectueux de l’environnement exclusif pour une souplesse et une dextérité exceptionnelles.
  • Leur forme ergonomique respecte la position naturelle de la main et des doigts afin de réduire la fatigue des mains.
  • La large manchette évasée permet de porter les gants par-dessus les vêtements
  • Ils arborent également une finition lisse pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • Certifiés pour la résistance à l’acide (catégorie A), à l’ozone (catégorie Z) et aux températures très basses (catégorie C)
  • Applications présentant un risque de tension de contact AC maximum 1000 V (CC maximum 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industriel
Couleur Jaune
Hand Spécifique
Matériau Caoutchouc naturel en latex
Type de produit Gants de classe 00
Dimensions 8
À utiliser avec (application) Applications présentant un risque de tension de contact, entreprises d’électricité, fabrication et réparation de moteurs hybrides, réparations et opérations d’entretien dans tous les environnements industriels (MRO), réparation et entretien des transports en commun, entretien de l’alimentation, réparation et transmission, réparation des télécommunications à proximité de fils électriques
Type de manchette de gant Structuré
Longueur (impériale) 14 in
Tension 1000 V