Description
- Grand confort
- Latex de caoutchouc naturel, pour une durabilité et une flexibilité optimales
- Forme de main ergonomique, pour réduire la fatigue au niveau des mains
- Manchette évasée permettant de porter d’autres vêtements en-dessous et d’améliorer la ventilation
- Finition durcie offrant une surface plus lisse pour un enfilage et un retrait plus facile et une meilleure protection
- Conformes à l’ensemble des normes NFPA, OSHA et CSA en vigueur
- Écologiques
- Procédé de fabrication exclusif
- Site de production certifié ISO 14001
Specifications
Specifications
| Certifications / conformité (Europe) | Numéro CE, catégorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, classe 00 |
| Couleur | Noir |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Caoutchouc naturel en latex |
| Type de produit | Gants de sécurité électrique |
| Dimensions | 7 |
| À utiliser avec (application) | Applications présentant un risque de tension de contact, entreprises d’électricité, fabrication et réparation de moteurs hybrides, réparations et opérations d’entretien dans tous les environnements industriels (MRO), réparation et entretien des transports en commun, entretien d’alimentations, réparation et transmission, réparation de systèmes de télécommunications à proximité de fils électriques |
| Couleur de manchette de gant | Noir |
| Type de manchette de gant | Ourlé |
| Séries | RIG0014B |
| Show More |