Learn More
Ansell ActivArmr Gants isolants électriques classe 00, RIG0011B
Code produit 17789347 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
1 paire
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17789347 9 1 paire
17799347 10 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17789347 Fournisseur Ansell Code fournisseur RIG0011B090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.70€
    65.15€ / 1 paires
    Économisez 33.55€
    33% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
ActivArmr Les gants isolants électriques de classe 00, RIG0011B, sont des gants de sécurité électrique ajustés, offrant une protection polyvalente et un confort durable.
  • Durabilité et flexibilité accrues : ActivArmr™ Les gants isolants électriques de classe 00 - RIG0011B sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel, ce qui les rend à la fois résistants et flexibles.
  • Ergonomie avancée : Ces gants isolants électriques’ La forme ergonomique de la main au repos et l'absence d'écartement des doigts limitent la fatigue de la main lors d'une utilisation continue.
  • Confort accru : Un poignet évasé et spacieux signifie que ces basses tensions* Les gants électriques offrent à ceux qui les portent un confort respirant
  • Défenses spécialisées : Ils sont certifiés contre les arcs électriques (APC 1 en combinaison avec les protections en cuir 96-002) et résistants aux acides, à l'ozone et aux très basses températures.**
  • Certifié anti-arc électrique conformément à la IEC 614821-2:2014 et ASTM Normes F2675:2021
  • Une plus grande praticité : L'enfilage et le retrait sont simplifiés par leur finition lisse.
  • Protection certifiée : Ces gants isolants répondent également aux normes CSA applicables. NFPA et les normes de l'OSHA
  • *Tension AC maximum 500 V (CC maximum 750 V)
  • **Les catégories A, Z et C respectivement
  • Pour les applications présentant un risque de tension de contact, les entrepreneurs en électricité, la fabrication et la réparation de moteurs hybrides, les réparations d'entretien et les opérations dans tous les environnements industriels (MRO Réparation et entretien des transports en commun, entretien, réparation et transmission de l'énergie électrique, réparation des télécommunications à proximité des lignes électriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taux d’abrasion ANSI ANSI 2
Arcs électriques Niveau 1
Certifications / conformité (Europe) Numéro CE, catégorie EPI ÉLECTRIQUE, catégorie III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM F2675:2021, Classement d'arc de l'APC 1, ASTM Conforme à la norme D120, EN388:2016 et REACH
Couleur Noir
Hand Ambidextres
Matériau Latex naturel
Type de produit Gant
Dimensions 9
À utiliser avec (application) Pour les applications présentant un risque de tension de contact
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Structuré
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 280 mm
Tension 500 V