Learn More
Cytiva ADN de thymus de veau activé
Code produit 10349874 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 unités
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10349874 25 unités 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10349874 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27457501
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
ADN de thymus de veau activé de haute qualité
  • Traité avec DNase I
Pour préparer le substrat utilisé dans l’étude des ADN polymérases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Type de produit ADN de thymus de veau activé
Source Viral et eucaryote
Concentration 25 μg/ml
Quantité 25 unités
À utiliser avec (application) Étude de l’ADN polymérase