Learn More
Erlab Filtration au charbon actif lors de l'extraction - Acides et solvants - Solis 1500
Tous les produits Erlab ProduitsDescription
- Filtration au charbon actif à l'extraction pour votre BSC
- Types de produits chimiques : Acides et solvants
- Modèle compatible : BSC Solis 1500
Spécification
Spécification
| Type de produit | Filtre |