Learn More
Erlab Filtration au charbon actif lors de l'extraction - Solvants - Solis 1200
Code produit 18553756 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Filtre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
18553756 Filtre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18553756 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORT000350/AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00€
    1697.00€ / 1 pièces
    Économisez 383.00€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Filtre pour votre enceinte de sécurité biologique.
  • Filtration au charbon actif à l'extraction pour votre BSC
  • Type de produits chimiques : Solvants
  • Modèle compatible : BSC Solis 1200
Spécification
Type de produit Filtre