Learn More
Erlab Filtration au charbon actif - Solvants - Solis 1800
Code produit 18838904 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Filtre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
18838904 Filtre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18838904 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORT000352/AS
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Filtre pour votre enceinte de sécurité biologique.
  • Filtration au charbon actif pour votre BSC
  • Type de produits chimiques : Solvants
  • Modèle compatible : BSC Solis 1800
Spécification
Type de produit Filtre