Learn More
Charbon actif, Norit™, Norit PK 1-3, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15642280 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15642280 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15642280 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 22874250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Norit™ PK 1-3, à partir de tourbe, activé à la vapeur, granulaire
  • Norit est une marque déposée de Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Activated Charcoal Norit™
Note relative au nom From peat steam activated
CAS 7440-44-0
Couleur Noir
pH 6 - 9
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C
Numéro MDL MFCD00133992
Quantité 250 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4360473
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nom IUPAC carbone
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Poids de la formule 12.01g/mol
Qualité Norit™ PK 1-3
Forme physique Poudre