Learn More
Charbon actif, NORIT(R) A SUPRA, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10289873 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10289873 1 kg Récipient en plastique 1kg
10419640 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10289873 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    207.65€ / 1kg
    Économisez 48.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Charbon actif, NORIT™ A SUPRA, C, numéro CAS-7440-44-0, acticarbone, charbon actif, anthrasorbe, carbone-12, carbono, carbosieve, graphène, graphite, minéral, norit, 1 kg, test de passages, CHEBI:27594, noir, 231-153-3, OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N, 15 % max., 3 652,0°C, 15, 1807
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Activated charcoal,NORIT* A SUPRA
Acidité Passes Test
Point de fusion 3652.0°C
Couleur Noir
Perte à la dessiccation 15% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 1807
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Poids de la formule 12
Forme physique Poudre