Learn More
Charbon actif, NORIT(R) GAC 1240, 12-40 maille, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10269043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10269043 1 kg Flacon en verre 1kg
10463935 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10269043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 395710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    144.65€ / 1kg
    Économisez 16.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Activated charcoal,NORIT* GAC 124
Point de fusion 3652.0°C
Couleur Noir
Perte à la dessiccation 2% max. (as packed)
Dimensions de la maille 12 mesh (min. 5%), 40 mesh (max. 4% max.)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 1807
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Poids de la formule 12
Forme physique Solide granulaire