Learn More
Charbon actif, NORIT(R) SA 2, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10626532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
2.50kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10626532 250 g Flacon en verre -
10775791 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
10185293 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10626532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134372500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40€
    33.65€ / 250g
    Économisez 3.75€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Activated charcoal,NORIT* SA 2
Note relative au nom NORIT™ SA 2, Decolorizing
Point de fusion 3652.0°C
Couleur Noir
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Merck Index 15, 1807
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Poids de la formule 12
Forme physique Poudre