Learn More
Réactif activateur 0,25 M ETT dans l'acétonitrile, BioSyn™ , Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Code produit 16815431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réactif activateur 0,25 M ETT dans de l’acétonitrile, 2 500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16815431 Réactif activateur 0,25 M ETT dans de l’acétonitrile, 2 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16815431 Fournisseur Burdick & Jackson BioSyn Code fournisseur BR7212.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00€
    275.90€ / 1 pièces
    Économisez 15.10€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Ajouter au panier
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ solvants réactifs pour la synthèse d'ADN/ARN
  • Spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications rigoureuses, garantissent une efficacité de synthèse exceptionnelle
  • Idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
  • Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Activator reagent
pH 2.6
Point de fusion − °46C
CAS 89797-68-2
Couleur Incolore
% max. CAS 0.04
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Gamme de produits Biosyn
Point d’ébullition 82 °C
Afficher plus Afficher moins
Les températures de points d’ébullition et de fusion sont basées sur le composant principal physique.