Learn More
Réactif activateur 0,5 M ETT dans l'acétonitrile, BioSyn™ , Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Code produit 16845431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réactif activateur 0,5 M ETT dans de l’acétonitrile, 4 x 2 500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16845431 Réactif activateur 0,5 M ETT dans de l’acétonitrile, 4 x 2 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16845431 Fournisseur Burdick & Jackson BioSyn Code fournisseur BR7254X2.5GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14425.00€
    14004.41€ / 4 pièces
    Économisez 420.59€
    2% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ solvants réactifs pour la synthèse d'ADN/ARN
  • Spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications rigoureuses, garantissent une efficacité de synthèse exceptionnelle
  • Idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
  • Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Activator reagent
pH 2.5
Point de fusion − °46C
CAS 75-05-8
Couleur Incolore
% max. CAS 0.92
Quantité 4 x 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre GL45
Forme physique Liquide transparent
Gamme de produits Biosyn
Point d’ébullition 8.58% (V)
Afficher plus Afficher moins
Les températures de points d’ébullition et de fusion sont basées sur le composant principal physique.