Description
Réactifs & solvants Burdick & Jackson™ Biosyn™ pour la synthèse de l’ADN/ARN
- Les solvants et réactifs Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ sont spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications rigoureuses, garantissant ainsi une efficacité de synthèse exceptionnelle
- Produit idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
- Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
Specifications
Specifications
| CAS | 75-05-8 |
| Densité | 0,809 g/cm³ |
| Type d’emballage | BOUTEILLE EN VERRE ; GL45 |
| Quantité | 4 x 2,5 l |