Learn More
Réactif activateur, Solstice
Code produit 16825431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16825431 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16825431 Fournisseur Burdick & Jackson BioSyn Code fournisseur BR7214X2.5L
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Biosyn™, adapté à une utilisation avec des instruments de synthèse de l’ADN/ARN, 0,25 M d’ETT dans l’acétonitrile
Réactifs et solvants Solstice BioSyn™ pour la synthèse ADN/ARN
  • BioSyn™ Les solvants et réactifs sont spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications strictes, garantissant une efficacité de synthèse exceptionnelle
  • Produit idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
  • Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 89797-68-2, 75-05-8
% max. CAS 4.00%, 96.00%
Quantité 4 x 2.5 L
Point d’éclair 7 °C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Réactifs activateurs
Synonyme 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole, 5-(Ethylthio)Tetrazole Solution
Point d’ébullition 82 °C. Les données physiques sont celles du composant principal.