Learn More
Socorex™ Micropipette Acura™ Electro 956.12
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Léger.
- Programme d’auto-apprentissage facile, intuitif.
- Grand affichage, lecture réversible droite / gauche.
- Moteur contrôlé par microprocesseur.
- Système d’échange rapide, chargement rapide, bloc-batterie rechargeable longue durée.
- Éjection automatique des pointes.
- Compatible avec tout module volumétrique à canal unique.
Spécification
Spécification
| Précision | <± 0,9% - <± 0,6%, <0,6% - <0,25% |
| Type de batterie | 4,8V NiMH |
| Certifications/Conformité | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Modèle | Acura™ 956 |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Acura |
| Type | Micropipette électronique |
| Volume (métrique) | 10 à 200 μl |
| Affichage | LCD droite/gauche |
| Comprend | certificat QC, Qualitips&trade ; échantillons de pointes de pipettes et mode d'emploi, |
| Afficher plus |