Learn More
Socorex™ Triopack de micropipettes Acura™ manuelle 825
Code produit 10227032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
10, 100, 1 000 μl
10, 50, 200 μl
10-100 μL, 100-1000 μL, 0,5-5,0 mL
100-1000 μL, 0,5-5,0, 1,0-10 mL
2, 10, 50 μL
2, 20, 200 μl
2-20 μl, 20-200 μl, 100-1 000 μl
5-50 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
Conditionnement:
1 kit
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10227032 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL 1 kit
10680833 10, 100, 1 000 μl 1 kit
10112412 10, 50, 200 μl 1 kit
10690833 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1 000 μl 1 kit
10462812 5-50 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 kit
10315622 10-100 μL, 100-1000 μL, 0,5-5,0 mL 1 kit
10254312 100-1000 μL, 0,5-5,0, 1,0-10 mL 1 kit
10142362 2, 10, 50 μL -
10581003 2, 20, 200 μl 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10227032 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 825.TRIO.O
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Classiques et universels, ces micropipettes sont conçues pour toutes les applications et sont fournies dans une boîte de trois Sélection. Micropipettes Socorex™ Acura™ manuelles 825 - Les micropipettes Triopack sont conçues pour le confort et
  • Forme ergonomique.
  • Léger.
  • Course du piston ultra-souple.
  • Réglage intelligent et fiable du volume :
    • Le réglage micrométrique de pointe est effectué en douceur et avec précision en tournant le bouton-poussoir.
    • Les butées à déclic finement usinées et le bouchon rotatif libre empêchent toute modification de volume indésirable.
  • L’affichage numérique du volume réglé à l’avant de l’instrument est facilement visible pendant le pipetage.
  • Autoclavables.
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 8655, DIN 12650, bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques de laboratoire, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE relative aux dispositifs médicaux
Autoclavable Autoclavable
Gamme de produits Acura
Type Triopack de micropipettes
Volume (métrique) 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
Comprend 3 micropipettes Acura™, manuel, échantillons de pointes, Qualitips™ 10/100/1 000μl
Quantité 3/boîte