Learn More
Acycloguanosine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 13216319 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 13216319
Marque: Thermo Scientific Acros 445240100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 59277-89-3 | C8H11N5O3 | 225.21 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59277-89-3
Formule moléculaire C8H11N5O3
Poids moléculaire (g/mol) 225.21
Numéro MDL MFCD00057880
Clé InChI MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
CID PubChem 2022
ChEBI CHEBI:2453
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acycloguanosine
Point de fusion 256°C to 260°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 mg
Merck Index 15134
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.7mg/mL
Poids de la formule 225.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acycloguanosine