Learn More
Acétate d’acyclovir, TRC
Code produit 30011448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011448 25 mg 25mg
30009591 50 mg 50mg
17953655 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA19241025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102728-64-3
Formule moléculaire C10 H13 N5 O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.24
Synonyme 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. I (EP), Aciclovir Imp. A (EP), Aciclovir Acetate, Acyclovir Acetate
Nom IUPAC 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purine-9-yl)méthoxy]acétate d’éthyle
SMILES CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
Poids de la formule 267.0968
Pourcentage de pureté >95%