Learn More
L-leucinate d'acyclovir, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acyclovir L-Leucinate |
| CAS | 142963-69-7 |
| Formule moléculaire | C14H23ClN6O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | L-Leucine 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Ester Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H22N6O4.ClH/c1-8(2)5-9(15)13(22)24-4-3-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)21;/h6,8-9H,3-5,7,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,21);1H/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12 |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-4-metilpentanoato de 2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)metoxi]etilo; hidrocloruro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 374.82 |
| Poids de la formule | 374.1469 |