Spécification
| À utiliser avec | Alcools, Phénols, Acides carboxyliques, Amines, Acides aminés, Stéroïdes, FID, ECD |
| Concentration standard | 1 ml |
| Composants standard | Échantillon, solvant, chloroforme, hexane, anhydride |
| Quantité | 20 paquet |
| Type de produit | HFBA à acylation |