Learn More
Macherey-Nagel™ Sachet d’HFBA à acylation
Code produit 12474020 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12474020 10 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12474020 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 701110.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    151.20€ / 10 pièces
    Économisez 3.80€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Concentration standard 1 ml
Quantité 10 mL
Type de produit Sachet d’HFBA à acylation
compliance-icons
Identifiant produit
  • HFBA, 1x10 mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptafluorobutyric anhydride