Learn More
Macherey-Nagel™ Sachet de MBTFA à acylation
Code produit 12474050 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12474050 1 jeu 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12474050 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 701410.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    182.70€ / 10 pièces
    Économisez 4.30€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
À utiliser avec Utilisation analytique
Risques Dans le cas des valeurs de pH inférieures à 5 ou supérieures à 9, alors le produit est irritant
Concentration standard 95 à 100 %
Stockage Stockage sûr
Quantité 1 jeu
Type de produit Sachet de MBTFA à acylation
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MBTFA, 1x10 mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-methyl-bis(trifluoroacetamide)