Learn More
Macherey-Nagel™ Kit d’acylation
Code produit 12676983 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 paquet
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12676983 2 paquet 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12676983 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 701950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    175.35€ / 2 pièces
    Économisez 4.65€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
À utiliser avec GC
Concentration standard 1 ml
Composants standard MBTFA, TFAA, MBHFBA
Quantité 2 paquet
Type de produit Kit d’acylation