Learn More
AD-mix-a (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AD-mix-alpha (Technical Grade) |
| CAS | 153130-59-7 |
| Formule moléculaire | C48H54N6O4.x(K2CO3).x(K2OsO4.2H2O).x(K3Fe(CN)6) |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | AD-mix-a (Technical Grade) |
| SMILES | [H][C@@]1([C@H](OC2=C(C=CC=C3)C3=C(O[C@@H]([C@@]4([H])C[C@@]5([H])[C@@H](CC)C[N@]4CC5)C6=CC=NC7=C6C=C(OC)C=C7)N=N2)C8=CC=NC9=C8C=C(OC)C=C9)N(C[C@H]%10CC)CC[C@]%10([H])C1.O=[C]OO[K].[K][K].[K][Fe](C=N)(C=N)(C=N)(C=N)(C=N)C=N.[K] |
| Nom IUPAC | (2R,4R,5S)-5-etil-2-((R)-((4-((R)-((1R,2R,4S,5R)-5-etilquinuclidin-2-il)(6-metoxiquinolin-4-il)metoxi)ftalazin-1-il)oxi)(6-metoxiquinolin-4-il)metil)quinuclidina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1258.5 |