Learn More
Thermo Scientific Chemicals ADA, 98+ %
Code produit 11422328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422328 100 g 100g
11412328 25 g 25g
11432328 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422328 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A15267.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 26239-55-4 | C6H10N2O5 | 190.155 g/mol
ADA used to prepare immobilized pH gradients. It can be used to study biological buffers and zwitterionic compounds. It has been used in a study to describe the application of scanning capacitively coupled contactless conductivity detection (SC(4)D) for the determination of pH dependant behaviour of two aminopolycarboxylates immobilized onto the surface of a monolithic capillary column.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
ADA utilisé pour préparer des gradients de pH immobilisé. Il peut être utilisé pour étudier les tampons biologiques et les composés zwitterioniques. Il a été utilisé dans une étude pour décrire l’application de la détection de la conductivité sans contact à couplage capacitif (SC(4)D) pour la détermination du comportement dépendant du pH de deux aminopolycarboxylates immobilisés sur la surface d’une colonne capillaire monolithique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26239-55-4
Formule moléculaire C6H10N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 190.155
Numéro MDL MFCD00008031
Clé InChI QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-acetamido iminodiacetic acid, 2,2'-2-amino-2-oxoethyl azanediyl diacetic acid, carbamoylmethylaminodiacetic acid, ada, 2,2'-2-amino-2-oxoethyl imino diacetic acid, n-carbamoylmethyl iminodiacetic acid, glycine, n-2-amino-2-oxoethyl-n-carboxymethyl, n-carbamoylmethyliminodi acetic acid, unii-5c4r3o704e
CID PubChem 117765
ChEBI CHEBI:43960
Nom IUPAC Acide 2-[(2-amino-2-oxoéthyl)-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau ADA
Point de fusion ∼218°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 1787181
Merck Index 14,147
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 190.16
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.