Learn More
WTW™ Adaptateur de modèle ADA-DIN-BNC
Specifications
Specifications
| Types de connecteurs | Fiche BNC, prise DIN |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode pH |
| Type | Adaptateur |
| À utiliser avec (application) | Connexion d’électrodes de pH avec fiche BNC à un instrument de mesure avec prise DIN |