Learn More
KD Scientific Adagio Logiciel de contrôle de pompe à seringue
Code produit 13433649
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pompes à seringue Legato
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13433649 Pompes à seringue Legato 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13433649 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    628.76€ / 1 pièces
    Économisez 61.24€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Pour Legato™ Pompes à seringue. Une licence pour le logiciel sur USB clé.
  • Installation simple et peu coûteuse
  • Graphique d'évolution du flux
  • Programmes d'importation et d'exportation
  • Commande manuelle de pompe rapide et facile
  • Surveiller une ou plusieurs pompes
  • Enregistrement des données du programme
Spécification
Type Logiciel de contrôle
À utiliser avec (équipement) Pompes à seringue Legato
Tension 0/1 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.