Learn More
Adamantane-1-carbohydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10275884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275884 5 g Flacon en verre ambré -
10160842 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10275884 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH01025DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 17846-15-0
Formule moléculaire C11H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.278
Clé InChI FJXQVRADKYKERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adamantanecarbohydrazide, 1-adamantanecarbohydrazide, adamantane-1-carboxylic acid hydrazide, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbohydrazide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, hydrazide, pubchem21688, hydrazino 1-adamantyl ketone, 3r,5r,7r-adamantane-1-carbohydrazide, z-adamantane-1-carbohydrazonic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbohydrazide
CID PubChem 337203
Nom IUPAC adamantane-1-carbohydrazide
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Adamantane-1-carbohydrazide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.28
Pourcentage de pureté 97%