Learn More
Acide adamantane-1-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It can be used as a stabilizer in the synthesis of monodisperse, highly crystalline CoPt3 nanoparticles1 and porous platinum nanoparticles. It is a potent and reversible CerK inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il peut être utilisé comme stabilisateur dans la synthèse de nanoparticules1 de CoPt3 monodispersées et hautement cristallines et de nanoparticules poreuses de platine. C’est un inhibiteur puissant et réversible de CerK.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol donne une turbidité très faible. Soluble dans l’éthanol, le chloroforme et le dichlorométhane.
Remarques
À conserver à l’écart des bases et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Adamantane-1-carboxylic acid |
| Point de fusion | 173°C to 176°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1910637 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in ethanol,chloroform,and dichloromethane. |
| Poids de la formule | 180.25 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- Adamantane-1-carboxylic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Adamantane-1-carboxylic acid