Learn More
Adamantane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Adamantane is mainly used for the synthesis of medicine to treat influenza, serve as NMDA receptor channel blockers. Also be used for preparation of advanced lubricants, photographic material, surface active agents, catalysts and other products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lʼadamantane est principalement utilisé pour la synthèse de médicaments pour traiter lʼinfluenza et sert de bloqueur des canaux récepteurs NMDA. Également utilisé pour la préparation de lubrifiants avancés, de matériel photographique, dʼagents actifs de surface, de catalyseurs et dʼautres produits.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adamantane |
| Point de fusion | 266°C to 268°C (sealed tube) |
| Densité | 1.07 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1901173 |
| Merck Index | 14,149 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 136.24 |
| Pourcentage de pureté | 98% |