Learn More
Adamantane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10602983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10602983 5 g Flacon en verre 5g
10091510 25 g Flacon en verre 25g
10001520 100 g Flacon en verre 100g
13458368 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10602983 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146110050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.95€
    16.65€ / 5g
    Économisez 3.30€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 281-23-2
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00074719
Clé InChI ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
CID PubChem 9238
ChEBI CHEBI:40519
Nom IUPAC Adamantane
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Adamantane
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 205.0°C to 210.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,137
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 8% in light petroleum fract. (20°C),6.7% in diethyl ether-1.7% in ethyl acetate (20°C),9.1% in methylene chloride-0.8% in acetone (20°C),10% in chloroform-12.5% in ccl4 (20°C),0.5%
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline