Learn More
Adamantane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adamantane |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2 |
| Poids de la formule | 136.1252 |
| Pourcentage de pureté | >95% |