Learn More
Acide adamantoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adamantoic Acid |
| CAS | 828-51-3 |
| Formule moléculaire | C11H16O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Adamantanecarboxylic Acid, 1-Adamantane-1-carboxylic Acid, 1-Adamantylcarboxylic Acid, 1-Carboxyadamantane, NSC 94182, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| Nom IUPAC | acide adamantane-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.24 |
| Poids de la formule | 180.115 |