Learn More
Acide adamantoïque, TRC
Code produit 30313621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313621 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA2082002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Adamantoic Acid
CAS 828-51-3
Formule moléculaire C11H16O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 1-Adamantanecarboxylic Acid, 1-Adamantane-1-carboxylic Acid, 1-Adamantylcarboxylic Acid, 1-Carboxyadamantane, NSC 94182, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nom IUPAC acide adamantane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 180.24
Poids de la formule 180.115