Learn More
R&D Systems™ Adapalene
Description
Retinoic acid analog that is a RARβ and RARγ agonist (AC50 values are 2.2, 9.3, 22 and > 1000 nM for RARβ, RARγ, RARα and RXRα receptors respectively). Inhibits proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer cell in vitro. Displays comedolytic activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adapalene |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 412.52 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 412.529 |