Learn More
Invitrogen™ Adapta™ Universal Kinase Assay Kit
Code produit 10678113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10678113 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10678113 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV5099
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Kit d’analyse de kinase universel Adapta™
The Adapta™ Universal Kinase Assay Kit is a homogenous, fluorescence-based immunoassay for the detection of ADP produced by kinases or other ATP dependent enzymes.
For more information, please visit www.invitrogen.com/adapta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Dosage de kinase universel
Entrée du dosage Accumulation biochimique d’ADP
Contenu et stockage Les kits de dosage de kinase universels Adapta™ sont expédiés sur glace sèche et doivent être stockés à -20°C.
Méthode de détection Fluorescent
Format Plaque 384 puits
Type Kit de dosage de kinase
Excitation / émission 340⁄615, 665
À utiliser avec (application) TR-FRET
Identification génétique (Entrez) 1022, 1147, 120892, 1612, 3376, 5289, 5290, 5294, 8536
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 647, Europium
Gamme de produits Adapta
Quantité 1 kit
Affichage Terminaison
Conditions d’expédition Glace carbonique
Entrée cible CAMK1, PIK3C2B, PIK3C3, PIK3CG, SPHK2, PI4KB, PIK3C2A, GSG2, LRRK2, CDK7 / cycline H / MNAT1, PI4KA, LRRK2 G2019S, CDK9 / Cycline T1, PIK3CA / PIK3R1, SPHK1, PIK3CD / PIK3R1, DAPK1
Enzyme cible Kinases (multiples)
Kinases validées CAMK1, CDK7, CDK9, CHUK, LRRK2, PI4KB, PIK3C2B, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG, PIK3C2A