Learn More
- Home
- Products
- Centrifugeuses
- Adaptateurs de centrifugeuse
- Hettich Lab Technology™ Adaptateur
Hettich Lab Technology™ Adaptateur
Code produit 10741543
Change view
Click to view available options
Capacité:
0,2/0,4 ml
1,1 à 1,4 ml, 2,6 à 3,4 ml, 2,7 à 3 ml, 1,6 à 5 ml, 5 ml, 6 ml
100 mL
12 x 1,6 à 5 ml, 2,6 à 3,4 ml, 4,9 ml, 5/6/7 ml
17 x 15 ml
20 x 1,6 à 5/4 à 7 ml, 4 à 5,5/4,5 à 5 ml, 5/6 ml
20 x 2,7 à 3,0 ml, 4,5 à 5 ml, 5/6 ml
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
4 x 9/15 ml
450/650/750 ml
4 x 50 ml
5 x 0,5/1,5/2,0 ml
50 ml
50 mL
9 x 1,5/2,0 ml
À utiliser avec (équipement):
1 tube de 50 mL
Portoir 1481, 1490, 1495
Portoir 1752
Portoir 5051, 5628
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotor 1612
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Transporteur 1366, 1427
Transporteur 1425
Transporteur 1481, 1495
Transporteur 1490
Transporteur 4780
Transporteur 4795, 5645, 4266, 4570
Transporteur 4880
Transporteur 4890
Transporteur 5625-A
Tube ASTM de 100 ml, support 4275
Diamètre max. du tube:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Longueur max. du tube:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Conditionnement:
1 pièce
23 product options available for selection
| Code produit | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Diamètre max. du tube | Longueur max. du tube | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10741543 | 4 x 9/15 ml | Transporteur 1481, 1495 | 17 mm | 100 mm | 1 pièce |
| 10108821 | 50 mL | Transporteur 1490 | 34 mm | 100 mm | - |
| 10485012 | 450/650/750 ml | Transporteur 4880 | 96 mm | 147 mm | - |
| 10198381 | 100 mL | Portoir 1481, 1490, 1495 | 44 mm | 100 mm | 1 pièce |
| 10511083 | 50 mL | Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 | 29 mm | 115 mm | - |
| 11387660 | 250/290 ml | Portoir 1752 | 62 mm | 100 mm | - |
| 11464988 | 4 x 50 ml | Portoir 1752 | 29 mm | 115 mm | - |
| 10272680 | 1,1 à 1,4 ml, 2,6 à 3,4 ml, 2,7 à 3 ml, 1,6 à 5 ml, 5 ml, 6 ml | Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S | 13 mm | 82 mm | 1 pièce |
| 10557971 | 0,2/0,4 ml | Rotor 1612 | 6 mm | 45 mm | - |
| 10708944 | 20 x 2,7 à 3,0 ml, 4,5 à 5 ml, 5/6 ml | Portoir 5051, 5628 | 12 mm | 92 mm | - |
| 11488259 | 9 x 1,5/2,0 ml | Transporteur 1425 | 11 mm | 38 mm | - |
| 10368962 | 17 x 15 ml | Transporteur 5625-A | 17 mm | 100 mm | - |
| 10450665 | 3 x 94/100 ml | Transporteur 4780 | 65 mm | 115 mm | - |
| 10767303 | 3 x 25/30 ml | Transporteur 4795, 5645, 4266, 4570 | 26 mm | 100 mm | - |
| 10198811 | 5 x 0,5/1,5/2,0 ml | Portoir 1481, 1490, 1495 | 11 mm | 38 mm | - |
| 10274863 | 250/290 ml | Transporteur 4890 | 62 mm | 137 mm | - |
| 11435068 | 20 x 1,6 à 5/4 à 7 ml, 4 à 5,5/4,5 à 5 ml, 5/6 ml | Transporteur 5625-A | 13 mm | 100 mm | - |
| 12053924 | 9 x 1,5/2,0 ml | Transporteur 1366, 1427 | 11 mm | 38 mm | - |
| 10752354 | 12 x 1,6 à 5 ml, 2,6 à 3,4 ml, 4,9 ml, 5/6/7 ml | Portoir 5051, 5628 | 13 mm | 100 mm | - |
| 11438199 | 100 mL | Tube ASTM de 100 ml, support 4275 | 58 mm | 161 mm | - |
| 10046881 | 50 mL | 1 tube de 50 mL | 34 mm | 100 mm | - |
| 10629633 | 50 mL | Transporteur 4880 | 29 mm | 115 mm | - |
| 10301932 | 50 ml | Portoir 1481, 1490, 1495 | 29 mm | 115 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en plusieurs configurations
- Configurations capables de s’adapter à une multitude de charges de travail de centrifugeuses personnalisées
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Capacité | 4 x 9/15 ml |
| Diamètre max. du tube | 17 mm |
| Longueur max. du tube | 100 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Transporteur 1481, 1495 |
| Nb par paquet | 1/boîte |