Description
- Le rotor F-35-6-30 accueille 6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer™
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour petit alésage de rotor |
| Type de tube | Tubes de prélèvement sanguin à fond rond |
| Capacité | 1 tube de 9 à 15 ml |
| Diamètre max. du tube | 17 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor F-35-6-30 |
| Taille de l’alésage (métrique) | Petit alésage de rotor |
| Description | 17 (dia.) X 90 à 125 mm |
| Nbre de positions | 12 |
| Nb par paquet | 2/boîte |