Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor F-35-6-30
Code produit 10460184 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
1 tube conique de 50 ml
1 tube de 15 ml
1 tube de 2,6 à 7 ml
1 tube de 30 ml
1 tube de 9 à 15 ml
1 x 100 à 125 mm Centriprep
6 x 50 ml
Taille de l’alésage (métrique):
Grand alésage de rotor
Petit alésage de rotor
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Taille de l’alésage (métrique) unitSize
10460184 1 tube de 15 ml Petit alésage de rotor 2 pièces
10379873 1 tube de 9 à 15 ml Petit alésage de rotor 2 pièces
10259013 1 tube de 9 à 15 ml Grand alésage de rotor 2 pièces
10676654 1 tube de 30 ml Grand alésage de rotor -
10541944 1 tube conique de 50 ml Grand alésage de rotor 2 pièces
10628004 1 tube de 2,6 à 7 ml Petit alésage de rotor 2 pièces
10321254 1 x 100 à 125 mm Centriprep Grand alésage de rotor 6 pièces
10638774 6 x 50 ml Grand alésage de rotor 2 pièces
10319833 1 tube de 2,6 à 7 ml Grand alésage de rotor 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10460184 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5427726004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur pour rotors conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
  • Le rotor F-35-6-30 accueille 6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Falcon conique
Capacité 1 tube de 15 ml
Diamètre max. du tube 17,5 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor F-35-6-30
Taille de l’alésage (métrique) Petit alésage de rotor
Description 17,5 x 100 à 125 mm (dia. x L)
Nbre de positions 6
Nb par paquet 2/boîte